Learn More
Éter dietílico, puriss. p.a. ACS Reagente, Solstice
Código de producto. 15623680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
27 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
27 litros
5 litros
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15623680 1 L 1 litro
15673680 500 mL 500 ml
15633680 2.5 l 2.50 litro
15683680 5 L 5 litros
15643680 27 L 27 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15623680 Proveedor Fluka N.º de proveedor 322031L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. P.a., contiene BHT como inhibidor, Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,8 %
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Ether
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densidad 0,706g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.365
Temperatura de inflamación − °40 −C (°40 F)
Punto de ignición 320 °F
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Número UN 1155
Beilstein 1696894
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,8%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.