Learn More
Éter dietílico, extra puro, SLR, estabilizado con BHT, Fisher Chemical™
Código de producto. 10560721 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Lata de aluminio
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10560721 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10396080 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
11389731 5 L Lata de aluminio 5 LT
10131520 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10560721 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/2400/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.40€
    56.00€ / 500 ml
    Ahorro 6.40€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Punto de fusión -116°C
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 587mbar at 20°C
Número MDL 11646
Viscosidad 0.2448cp at 20°C
Punto de ebullición 34.6°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.