Learn More
Éter dietílico, extra puro, SLR, estabilizado con BHT, Fisher Chemical™
Código de producto. 10396080 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Lata de aluminio
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10396080 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10560721 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
11389731 5 L Lata de aluminio 5 LT
10131520 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10396080 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/2400/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.41€
    120.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 45.41€
    27% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Punto de fusión -116 °C
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 587mbar a 20 °C
Número MDL MFCD00011646
Viscosidad 0,2448cp a 20 °C
Punto de ebullición 34,6 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.