Learn More
Éter dietílico d{10}, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Ampollas pregraduadas
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11399967 1 g Ampollas pregraduadas 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11399967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042282.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether-d{10}
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.82 g/mL
Temperatura de inflamación −40 °C (−40 °F)
Olor Parecido al éter
Envase Ampollas pregraduadas
Cantidad 1 g
CAS 2679-89-2
Punto de fusión de -116 °C
Punto de ebullición De 33 °C a 34 °C
Fórmula molecular C4H10O
Fórmula lineal (C2D5)2O
Número MDL MFCD00062316
Número UN UN1155
Sinónimo ether-d10, diethyl ether-d10, 2,2'-oxybis 2h5 ethane, diethylether-d10, di ethyl-d5 ether, ether-d10, 99 atom % d, 2,2/'-oxybis 2h5 ethane, diethyl ether-d isotopic, 1-2 h? ethoxy 2 h? ethane, 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy ethane
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-[(1,1,2,2,2-²H₅)etoxi](²H₅)etano
Peso molecular (g/mol) 84.18
PubChem CID 2723765
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.19
Porcentaje de pureza 99%