Learn More
Éter dietílico, certificado AR de análisis, estabilizado con BHT, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical™
Product Code. 10696442 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Recipiente de metal
Unit Size:
1 LT
1 litro
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10696442 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10306040 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10111570 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 litro
10785901 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10171610 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
11984691 5 L Lata de aluminio 5 LT
11323440 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10696442 Supplier Fisher Chemical Supplier No. D/2450/PB08
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
C4H10O, número CAS: 60-29-7, éter, pronarcol, 3-oxapentano, éter anestésico, éter, éter anestésico, óxido de dietilo, éter dietílico, éter etílico, óxido de etilo, 2,5 l, 34,6 °C, CHEBI:35702, incoloro, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, etoxietano, -116 °C, 11646, 74,123 | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
C4H10O, número CAS-60-29-7, éter, pronarcol, 3-oxapentano, éter anestésico, éter, éter anestésico, óxido dietílico, éter dietílico, éter etílico, óxido etílico, 2,5 l, 34,6 grados C, CHEBI:35702, incoloro, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, etoxietano, -116 grados C, 11646, 74,123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Specifications
Punto de fusión -116°C
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 587mbar at 20°C
Viscosidad 0.2448cp at 20°C
Punto de ebullición 34.6°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl ether
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.