Learn More
Éter dietílico, certificado AR de análisis, estabilizado con BHT, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical™
Código de producto. 10306040 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10306040 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10696442 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10111570 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 litro
10785901 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10171610 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
11984691 5 L Lata de aluminio 5 LT
11323440 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10306040 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' D/2450/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.74€
    58.10€ / 1 litros
    Ahorro 25.64€
    30% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
C4H10O, número CAS: 60-29-7, éter, pronarcol, 3-oxapentano, éter anestésico, éter, éter anestésico, óxido de dietilo, éter dietílico, éter etílico, óxido de etilo, 2,5 l, 34,6 °C, CHEBI:35702, incoloro, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, etoxietano, -116 °C, 11646, 74,123 | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
C4H10O, número CAS-60-29-7, éter, pronarcol, 3-oxapentano, éter anestésico, éter, éter anestésico, óxido dietílico, éter dietílico, éter etílico, óxido etílico, 2,5 l, 34,6 grados C, CHEBI:35702, incoloro, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, etoxietano, -116 grados C, 11646, 74,123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Specifications
Punto de fusión -116 °C
Color Incolora
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 587mbar a 20 °C
Viscosidad 0,2448cp a 20 °C
Punto de ebullición 34,6 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl ether
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.