Learn More
Éter dietílico, anhidro, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10149730 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
EcoTainer seguridad de metal puede
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10149730 5 L EcoTainer seguridad de metal puede 5 litros
1 options
Código de producto. 10149730 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8106.5000
Cumple las especificaciones de reactivos para las pruebas de monografías de la Farmacopea europea. Para uso en laboratorio, síntesis orgánica e investigación rutinaria.
Un grado de productos químicos son para uso en laboratorio, para síntesis orgánica y para la investigación rutinaria generalmente controlada por criterios físicos y a menudo por ensayo (por GC).
Especificaciones
Punto de fusión -116.3°C
CAS 60-29-7
Color Incolora
Acidez Passes test
Densidad 0.71g/cm3 at 20°C
Cantidad 5 L
Límite de explosión 1.7 - 48 Vol %
Temperatura de inflamación −40°C
Punto de ignición 170°C
Olor Sweetish
Envase EcoTainer seguridad de metal puede
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Meets Ph. Eur. specifications, Manufactured in US FDA / ISO 9000 facility
Fórmula molecular C4H10O
Fórmula lineal (C2H5)2O
Número MDL MFCD00011646
Viscosidad 0.233 mPas at 20°C
Agua Max. 2g/L
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Punto de ebullición 35°C
Información de solubilidad 12g/L in water
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nombre IUPAC etoxietano
Peso molecular (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Grado PANADERO