Learn More
Éter dietílico, anhidro, BAKER ANALYZED (ACS), J.T. Baker™
Código de producto. 10443851 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de aluminio
SAFET
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10443851 1 L SAFET 1 litro
10231201 5 L Frasco de aluminio 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10443851 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8254.1000S
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Producto químico de alta calidad que supera las especificaciones de la ACS para uso industrial especializado y de laboratorio. Estabilizado con 7 ppm de BHT.
  • Supera los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión -116,3 °C
Color Incolora
Densidad 0,71g/cm3 a 20 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 1,7 - 48 % de volumen
Temperatura de inflamación −de 40 °C
Punto de ignición de 170 °C
Olor Dulce
Envase SAFET
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Supera las especificaciones ACS
Residuos después de la evaporación Máximo 0,001%
Ácido valorable Máx. 0,0002 mEq/g
Fórmula lineal (C2H5)2O
Viscosidad 0,233 mPass a 20 °C
Agua Máximo 0,01%
Punto de ebullición de 35 °C
Información de solubilidad 12g/L en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado PANADERO ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.