Learn More
Éter dietílico, anhidro, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
3000 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327208 50 g 50 g
11347208 500 g 500 g
11337208 6 x 500 g 3000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016767.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Solvent for U.V. spectrophotometric and it is also important as solvent in production of cellulose plastics such as cellulose acetate. It is also common solvent for Grignard reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Ether
Punto de fusión 116°C
Nombre de nota For ACS analysis
Densidad 0.713
Cantidad 50 g
Temperatura de inflamación -45°C (-49°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3525
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Fórmula lineal (C2H5)2O
Número UN UN1155
Índice Merck 14,3806
Punto de ebullición 34.6°C
Información de solubilidad Immiscible with water,miscible with alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≤99%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether, anhydrous, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether