Learn More
Éter dietílico, reactivo ACS, anhidro, contiene BHT como inhibidor, ≥ 99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl ether |
| Punto de fusión | -116°C (literature) |
| Nombre de nota | ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0% |
| % máx. CAS | ≤100.0000% |
| Densidad | 0.706 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Cantidad | 4 L |
| Temperatura de inflamación | −45°C |
| Envase | Frasco de aluminio |
| Forma física | anhidro |
| Fórmula lineal | (CH3CH2)2O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diethyl ether
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: diethyl ether