Learn More
Éter dietílico, ACS, 98 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
3000 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357538 500 g 500 g
11347538 6 x 500 g 3000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033224.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Ampliamente utilizado como disolvente, disuelve P, S, Br2 e I2
Widely used as a solvent. Dissolves P, S, Br2 and I2. It is a widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión °C to 116°C
Nombre de nota 0.7134, 1.35555
Densidad 0.713
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación -45°C (-49°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3525
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min
Fórmula lineal (C2H5)2O
Número UN UN1155
Índice Merck 14,3806
Punto de ebullición 34.6°C
Información de solubilidad Immiscible with water,miscible with alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≤98%
Grado ACS