Learn More
Éter dietílico, ≥99 %, para HPLC, estabilizado con etanol, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10254914 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10254914 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10021224 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10254914 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 410040010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión -116.0°C
Nombre de nota Stabilized
Absorbancia 0.009 max. at 400nm, 0.022 max. at 280nm, 0.046 max. at 270nm, 0.097 max. at 250nm, 0.301 max. at 230nm, 0.523 max. at 210nm, 1 (1 cm cell vs water) at 208nm
Acidez 0.0002 meq/g max.
Alcalinidad 0.0002 meq/g max.
Densidad 0.7140g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −45°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3510 to 1.3530
Gravedad específica 0.714
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Viscosidad 0.2448 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% max.
Beilstein 01, 314
Fieser 11,3762
Índice Merck 15, 3861
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)
Punto de ebullición 34.6°C
Información de solubilidad Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado HPLC