Learn More
Éter dietílico, +99 %, extra puro, estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10072420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
25 LT
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10072420 5 L Bidón de metal 5 LT
10522971 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10761584 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10072420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176830050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    165.00€ / 5 litros
    Ahorro 16.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión -116.0°C
Nombre de nota Stabilized with BHT
Acidez 2mg/100g max.
Densidad 0.7140g/mL
Cantidad 5 L
Temperatura de inflamación −45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3510 to 1.3530
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.714
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Viscosidad 0.2448 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Punto de ebullición 34.6°C
Información de solubilidad Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether