Learn More
Éter dietílico, 99,5 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, caja de 4 frascos de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12347103 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12347103 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 12347103 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448421000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.35€
    48.10€ / 100 ml
    Ahorro 4.25€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión -116.0°C
CAS 60-29-7
Color Incolora
Densidad 0.7140g/mL
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −45°C
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3510 to 1.3530
Notas de grado de pureza Water <50ppm
Residuos después de la evaporación 0.001 % max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 0.714
Fórmula molecular C4H10O
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Número MDL MFCD00011646
Viscosidad 0.2448 mPa.s (20°C)
Agua 0.005% Max. (Coulometric)
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Punto de ebullición 34.6°C
Información de solubilidad Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nombre IUPAC etoxietano
Peso molecular (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.