Learn More
Riedel-de Haën Diethyl Ether
Código de producto. 15955430
Change view
Click to view available options
Cantidad:
18 L
45 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
45 litros
15955430 45 L 45 litros
15945430 18 L 18 litros
2 options
Código de producto. 15955430
Marca: Riedel-de Haën 2400445L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Diethyl Ether, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., ≥99.5% (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals.
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ether, Ethyl ether
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
pH Not applicable
Punto de fusión -116°C (1.013 hPa)
Color Incolora
% máx. CAS ≤100.00%
Densidad 0.71 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 34°C to 35°C (1.013 hPa)
Cantidad 45 L
Temperatura de inflamación -45°C (1.013 hPa)
Envase Bidón de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Puriss.
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Presión de vapor 716 hPa (25°C)
Número UN UN1155
Viscosidad 0.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 1696894
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Grado Farmacopea
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.