Learn More
Solstice Éter dietílico
Código de producto. 15905450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 L
Tamaño de la unidad:
7 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15905450 7 L 7 litros
1 options
Código de producto. 15905450 Proveedor Solstice N.º de proveedor 322037LRC
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Éter dietílico, Puriss. pa, contiene BHT como inhibidor, reactivo ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Europa, ≥ 99,8%.
  • Disolventes de uso general ACS.
  • Solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica.
  • Adecuado para aplicaciones menos exigentes como la HPLC isocrática de rutina.
  • Variaciones y problemas de disminución atribuibles a la contaminación por disolventes.
  • Todos los disolventes se prueban para cumplir con las especificaciones de uso general de ACS.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
pH No aplicable
Punto de fusión -116 °C (1,013 hPa)
CAS 60-29-7
Color Incolora
% máx. CAS ≤100.00%
Densidad 0,71 g/cm3 (20 °C)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación -45 °C (1,013 hPa)
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Puriss. Megafonía.
Fórmula molecular C4H10O
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Presión de vapor 587 hPa (20 °C)
Número MDL MFCD00011646
Viscosidad 0,24 mPa.s (20 °C)
Número UN UN1155
Beilstein 1696894
Concentración ≥99.80%
Sinónimo Ether, Ethyl ether
Punto de ebullición 34 °C a 35 °C (1,013 hPa)
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nombre IUPAC etoxietano
Peso molecular (g/mol) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.80%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.