Learn More
(E)-4-{2-[2-(terc-butoxicarbonil)vinil]fenil}-2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo, Mikromol™
Código de producto. 30460054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460054 4 x 25 mg 100 miligramos
30052263 25 mg 25 miligramos
30051231 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460054 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0407.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(E)-4-{2-[2-(terc-butoxicarbonil)vinil]fenil}-2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 130996-24-6
Nombres de analitos o componentes Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H31 N O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Lacidipine Imp. B (BP), Lacidipine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C26H31NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15H,8-9H2,1-7H3/b15-14+
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC)c1c2ccccc2\C=C\C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-[2-[(E)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-oxoprop-1-enil]fenil]piridina-3,5-dicarboxilato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 453.53
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.2151 g/mol