Learn More
(E)-4-{2-[2-(terc-butoxicarbonil)vinil]fenil}-2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo, Mikromol™
Description
(E)-4-{2-[2-(terc-butoxicarbonil)vinil]fenil}-2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 130996-24-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H31 N O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Lacidipine Imp. B (BP), Lacidipine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H31NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15H,8-9H2,1-7H3/b15-14+ |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC)c1c2ccccc2\C=C\C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-4-[2-[(E)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-oxoprop-1-enil]fenil]piridina-3,5-dicarboxilato de dietilo |
| Show More |