Learn More
Disulfuro de dietilo, TRC
Código de producto. 30370490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370490 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30370490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4443155G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl disulfide
CAS 110-81-6
Fórmula molecular C4 H10 S2
Cantidad 5 g
Sinónimo Disulfide, diethyl, Ethyl disulfide (8CI), Diethyl disulfide, (Ethyldisulfanyl)ethane, 1,2-Diethyldisulfane, 3,4-Dithiahexane, Diethyl dithioether, Ethyl disulphide, Ethyldithioethane, NSC 8839
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCSSCC
Nombre IUPAC (etildisulfanil)etano
Peso molecular (g/mol) 122.2522
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0224