Learn More
Disulfuro de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl disulfide |
| CAS | 110-81-6 |
| Fórmula molecular | C4 H10 S2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Disulfide, diethyl, Ethyl disulfide (8CI), Diethyl disulfide, (Ethyldisulfanyl)ethane, 1,2-Diethyldisulfane, 3,4-Dithiahexane, Diethyl dithioether, Ethyl disulphide, Ethyldithioethane, NSC 8839 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCSSCC |
| Nombre IUPAC | (etildisulfanil)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 122.2522 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0224 |