Learn More
Diseleniuro de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Diselenide |
| CAS | 628-39-7 |
| Fórmula molecular | C4H10Se2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl Diselenide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10Se2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC[Se][Se]CC |
| Peso molecular (g/mol) | 216.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9113 |