Learn More
Dimetilaminometilenomalonato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Derivatives of this compound, diethyl ethoxymethylenemalonate is used in the synthesis of chemotherapeutic agents using 6-aminobenzothiazoles as starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Derivado de este compuesto, el etoximetilenomalonato de dietilo se utiliza en la síntesis de agentes quimioterapéuticos utilizando 6-aminobenzotiazoles como material de partida.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Diethyl dimethylaminomethylenemalonate |
| Punto de ebullición | 134°C to 136°C (0.5 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.25 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.