Learn More
Difluorometanofosfonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Difluoromethanephosphonate |
| CAS | 1478-53-1 |
| Fórmula molecular | C5 H11 F2 O3 P |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | Diethyl (Difluoromethane)Phosphonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)C(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-[difluorometil(etoxi)fosforil]oxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 188.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0414 |