Learn More
Dietilo difluoromalonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342877 5 g 5 g
11332877 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16042.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 680-65-9 | C7H10F2O4 | 196.15 g/mol
Diethyl difluoromalonate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietil difluoromalonato es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 680-65-9
Fórmula molecular C7H10F2O4
Peso molecular (g/mol) 196.15
Número MDL MFCD00221617
Clave InChI WCRVWLHTROHXBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2,2-difluoromalonate, diethyl difluoromalonate, 2,2-difluoro-malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-difluoropropanedioate, difluoromalonic acid diethyl ester, diethyl2,2-difluoromalonate, propanedioic acid, 2,2-difluoro-, 1,3-diethyl ester, propanedioic acid, difluoro-, diethyl ester, diethyl 2,2-difluoromalonate #, diethyl2,2-difluoropropanedioatev
PubChem CID 260648
Nombre IUPAC dietil 2,2-difluoropropanodioato
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl difluoromalonate
Densidad 1.179
Punto de ebullición 94°C to 95°C (23 mmHg)
Índice de refracción 1.38
Cantidad 5 g
Beilstein 1783527
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.15
Porcentaje de pureza 97%