Learn More
Dietilmalonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Diethylmalonate |
| CAS | 77-25-8 |
| Fórmula molecular | C11H20O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,2-Diethyl-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Diethyl 2,2-Diethylmalonate, Diethyl 3,3-Pentanedicarboxylate, Diethylmalonic Acid Diethyl Ester, NSC 8710 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dietilpropanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 216.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1362 |