Learn More
Dietilmalonato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490268 500 g 500 g
11470268 25 g 25 g
11480268 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23810.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-25-8 | C11H20O4 | 216.277 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-25-8
Fórmula molecular C11H20O4
Peso molecular (g/mol) 216.277
Número MDL MFCD00009132
Clave InChI ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl diethylmalonate, diethyl 2,2-diethylmalonate, diethylmalonic ester, propanedioic acid, diethyl-, diethyl ester, diethylmalonate diethyl ester, diethylmalonic acid diethyl ester, diethylmalonic acid, diethyl ester, unii-ceh13944yq, 1,3-diethyl 2,2-diethylpropanedioate, diethyl diethylmalonate diethyl
PubChem CID 66165
Nombre IUPAC 2,2-dietilpropanodioato de dietilo
SMILES CCC(CC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl diethylmalonate
Densidad 0.99
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación 94°C (202°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,3789
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
Porcentaje de pureza 98%