Learn More
Dicarbonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11499767 5 g 5 g
11409777 25 g 25 g
11419777 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11499767 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22753.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Ribonuclease inhibitorDiethyl dicarbonate acts as an inhibitor of ryanodine binding to ryanodine/calcium(II) receptor channel. It is useful for specific inactivation of nucleases during isolation of undegraded polynucleotides. Further, it inhibits platelet-activating factor acetyl hydrolase. In addition to this, it is involved in the modification reagent for His and Tyr residues in proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El inhibidor de la ribonucleasa dicarbonato de dietilo actúa como inhibidor de la unión de la rianodina al canal receptor de rianodina/calcio(II). Es útil para la inactivación específica de nucleasas durante el aislamiento de polinucleótidos no degradados. Además, inhibe el factor activador de plaquetas acetilhidrolasa. Asimismo, participa en el reactivo de modificación para los residuos de His y Tyr en las proteínas.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, etanol, ésteres, cetonas e hidrocarburos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y amoníaco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1609-47-8
Fórmula molecular C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00009106
Clave InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Nombre IUPAC carbonato etílico de etoxicarbonilo
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyl dicarbonate
Densidad 1.101
Punto de ebullición 93°C to 94°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Índice de refracción 1.398
Cantidad 5 g
Beilstein 637031
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7998
Información de solubilidad Miscible with chloroform,ethanol,esters,ketones and hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl dicarbonate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl pyrocarbonate