Learn More
Dibromomalonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11394499
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11394499 5 g 5 g
11474493 25 g 25 g
11484493 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11394499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11508.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 631-22-1 | C7H10Br2O4 | 317.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-22-1
Fórmula molecular C7H10Br2O4
Peso molecular (g/mol) 317.96
Número MDL MFCD00015154
Clave InChI PFZYFZRUPFUEOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69427
Nombre IUPAC 2,2-dibromopropanedioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(Br)(Br)C(=O)OCC
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Diethyl dibromomalonate
Densidad 1.68
Punto de ebullición 108°C to 110°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.485
Cantidad 5 g
Número UN UN1760
Beilstein 1783879
Sinónimo diethyl dibromomalonate, diethyl 2,2-dibromomalonate, ethyl dibromomalonate, propanedioic acid, dibromo-, diethyl ester, malonic acid, dibromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2,2-dibromo-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-dibromopropanedioate, diethyldibromomalonate, acmc-1cuuu, diethyl2,2-dibromomalonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.96
Porcentaje de pureza 97%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.