Learn More
Dialilmalonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30377691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377691 10 g 10 g
30371904 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44419010G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Diallylmalonate
CAS 3195-24-2
Fórmula molecular C13H20O4
Cantidad 10 g
Sinónimo di-2-Propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, 2,2-(Diallyl)malonic Acid Diethyl Ester, Di-2-propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2-Diallylmalonate, Diethyl Diallylmalonate, Diethyl Diallylpropanedioate, NSC 30683, NSC 46842
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5-6H,1-2,7-10H2,3-4H3
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Nombre IUPAC dietil 2,2-bis(prop-2-enil)propanodioato
Peso molecular (g/mol) 240.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1362