Learn More
Dialilmalonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30379361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379361 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30379361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44419050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyl Diallylmalonate
CAS 3195-24-2
Fórmula molecular C13H20O4
Cantidad 50 g
Sinónimo di-2-Propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, 2,2-(Diallyl)malonic Acid Diethyl Ester, Di-2-propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2-Diallylmalonate, Diethyl Diallylmalonate, Diethyl Diallylpropanedioate, NSC 30683, NSC 46842
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5-6H,1-2,7-10H2,3-4H3
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Nombre IUPAC dietil 2,2-bis(prop-2-enil)propanodioato
Peso molecular (g/mol) 240.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1362