Learn More
Dietilo dialilmalonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489693 250 g 250 g
11469693 10 g 10 g
11479693 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489693 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12460.30
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 3195-24-2 | C13H20O4 | 240.299 g/mol
Diethyl diallylmalonate is the starting material for enantioselective synthesis of carbocyclic nucleoside analogues. It is also used as Low catalyst loading in ring-closing metathesis reaction. Cationic nickel (with monodentate phosphoramidites and Wilke?s azaphospholene as ligands) catalyzed cycloisomerisation of diethyl diallylmalonate has been reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietildialilmalonato es el material de partida para la síntesis enantioselectiva de análogos nucleósidos carbocíclicos. También se utiliza como baja carga de catalizador en la reacción de metátesis de cierre de anillo. Se ha informado que el níquel catiónico (con fosforamiditas monodentadas y Wilke ′ es azafosfoleno como ligandos) citoisomerización catalizada de dietilo dialilmalonato.
Solubilidad
Poco soluble en agua. (0,72 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Garantice una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3195-24-2
Fórmula molecular C13H20O4
Peso molecular (g/mol) 240.299
Número MDL MFCD00009126
Clave InChI LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76664
Nombre IUPAC dietil 2,2-bis(prop-2-enil)propanodioato
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl diallylmalonate
Densidad 0.993
Punto de ebullición 242°C to 244°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 250 g
Beilstein 1790529
Sinónimo diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water. (0.72g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza 98%