Learn More
Dietilo dialilmalonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469693 10 g 10 g
11479693 50 g 50 g
11489693 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469693 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12460.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3195-24-2 | C13H20O4 | 240.299 g/mol
Diethyl diallylmalonate is the starting material for enantioselective synthesis of carbocyclic nucleoside analogues. It is also used as Low catalyst loading in ring-closing metathesis reaction. Cationic nickel (with monodentate phosphoramidites and Wilke?s azaphospholene as ligands) catalyzed cycloisomerisation of diethyl diallylmalonate has been reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietildialilmalonato es el material de partida para la síntesis enantioselectiva de análogos nucleósidos carbocíclicos. También se utiliza como baja carga de catalizador en la reacción de metátesis de cierre de anillo. Se ha informado que el níquel catiónico (con fosforamiditas monodentadas y Wilke ′ es azafosfoleno como ligandos) citoisomerización catalizada de dietilo dialilmalonato.
Solubilidad
Poco soluble en agua. (0,72 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Garantice una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3195-24-2
Fórmula molecular C13H20O4
Peso molecular (g/mol) 240.299
Número MDL MFCD00009126
Clave InChI LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76664
Nombre IUPAC dietil 2,2-bis(prop-2-enil)propanodioato
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl diallylmalonate
Densidad 0.993
Punto de ebullición 242°C to 244°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 10 g
Beilstein 1790529
Sinónimo diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water. (0.72g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl diallylmalonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl diallylmalonate