Learn More
Dietil di-n-propilmalonato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11446047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446047 100 g 100 g
11436047 25 g 25 g
11456047 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25062.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6065-63-0
Fórmula molecular C13H24O4
Peso molecular (g/mol) 244.331
Número MDL MFCD00026840
Clave InChI NNDOHYGFLASMFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80168
Nombre IUPAC dietil 2,2-dipropilpropanodioato
SMILES CCCC(CCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl di-n-propylmalonate
Cantidad 100 g
Sinónimo diethyl dipropylmalonate, diethyl 2,2-dipropylmalonate, diethyl-dipropylmalonate, diethyldipropylmalonate, diethyl di-n-propylmalonate, 1,3-diethyl 2,2-dipropylpropanedioate, propanedioic acid, dipropyl-, diethyl ester, malonic acid, dipropyl-, diethyl ester, acmc-209mla, diethyl2,2-dipropylmalonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.33
Porcentaje de pureza 97%