Learn More
Di-n-butilmalonato de dietilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312347 25 g 25 g
11302347 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09902.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 596-75-8
Fórmula molecular C15H28O4
Peso molecular (g/mol) 272.385
Número MDL MFCD00026842
Clave InChI WHKKUUPZLWUOIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl dibutylmalonate, diethyl 2,2-dibutylmalonate, propanedioic acid, dibutyl-, diethyl ester, diethyl di-n-butylmalonate, diethyldibutylmalonate, malonic acid, dibutyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2,2-dibutyl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-dibutylpropanedioate, diethyl=dibutylmalonate, acmc-209mf2
PubChem CID 69000
Nombre IUPAC 2,2-dibutilpropanedioato de dietilo
SMILES CCCCC(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl di-n-butylmalonate
Densidad 0.95
Punto de ebullición 150°C (12 mmHg)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 25 g
Beilstein 518421
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.39
Porcentaje de pureza ≥98%