Learn More
Fosfato de dietil-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Phosphate-d10 (Diethyl-d10) |
| CAS | 2483831-48-5 |
| Fórmula molecular | C4 D10 H O4 P |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol, 1,1'-(hydrogen phosphate) (ACI), Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol 1,1'-(hydrogen phosphate), Diethyl-d10 Phosphate, Diethyl Phosphate-d10, Diethyl Phosphate-D10 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11O4P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=O)(O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | hidrogenofosfato de bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 164.1631 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164,1023 g/mol |
| Mostrar más |