Learn More
Clorfosfato de dietil-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Chlorophosphate-D10 |
| CAS | 141870-47-5 |
| Fórmula molecular | C4 D10 Cl O3 P |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Phosphorochloridic acid, di(ethyl-d5) ester (9 CI), Phosphorochloridic acid di(ethyl-d5) ester, Diethyl Chlorophosphate-D10, Diethyl-d10 Chlorophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=O)(Cl)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-[cloro(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)fosforil]oxi-1,1,2,2,2-pentadeuterioetano |
| Peso molecular (g/mol) | 182.6088 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0684 g/mol |
| Mostrar más |