Learn More
Carbonato de dietil-d10, CDN
Código de producto. 30313176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30313176 0.25 g 0.25 g
30311516 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313176 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND76950.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Carbonate D10
CAS 440671-47-6
Fórmula molecular C5 D10 O3
Cantidad 0.25 g
Sinónimo Ethan-d5-ol, carbonate (2:1) (9 CI), Carbonic acid di(ethyl-d5) ester, Carbonic acid diethyl ester-d10, Diethyl carbonate-d10, Ethyl carbonate-d10, Diethyl-d10 Carbonate
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC carbonato de bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo)
Peso molecular (g/mol) 128.1927
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1258 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity