Learn More
Dietil-d10-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl-d10-amine |
| CAS | 120092-66-2 |
| Fórmula molecular | C4 2H10 H N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethan-d5-amine, N-(ethyl-d5)- (9CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine, N-(Ethyl-d5)ethan-d5-amine, Diethyl-d10-amine, Diethylamine-d10, Diethylamine-D10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 83.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.1519 |