Learn More
Dietil-d10-amina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylamine-D10 Hydrochloride |
| CAS | 285132-87-8 |
| Fórmula molecular | C4 D10 H N . Cl H |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethan-d5-amine, N-(ethyl-d5)-, hydrochloride (9 CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine hydrochloride, N-(Ethyl-d5)ethan-d5-amine hydrochloride, Diethyl-d10-amine hydrochloride, Diethylamine-d10 hydrochloride, Diethylamine-D10 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 119.6594 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.1286 g/mol |
| Mostrar más |