Learn More
Dietil D-(-)-Tartrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl D-(-)-Tartrate |
| CAS | 13811-71-7 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Diethyl D-tartrate, [S-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxybutanedioic Acid Diethyl Ester, (-)- Tartaric Acid Diethyl Ester, (-)-Diethyl Tartrate, (2S,3S)-Diethyl Tartrate, (S,S)-Diethyl Tartrate, D-(-)-Diethyl Tartrate, D-Diethyl Tartarate, D-Ethyl Tartrate, D-Tartaric Acid Diethyl Ester, Diethyl (-)-D-Tartrate, Diethyl (2S,3S)-(-)-Tartrate, Diethyl (S,S)-(-)-Tartrate, (-)-DETA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | Dietil (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 206.1932 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.079 |