Learn More
(-)-Dietil D-tartrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439126 5 g 5 g
11449126 25 g 25 g
11459126 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17992.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13811-71-7 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Diethyl D(-)-tartrate is mainly used in chiral pharmaceuticals, chiral intermediates and chiral catalysts. It can be used with titanium in enolic asymmetric epoxidization. The compound d-alpha-tocopherol is the principal compound present in natural vitamin E sources. At present, d-alpha-tocopherol and other tocopherol derivatives are used in pharmaceuticals, foods and animal feeds. It is used as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietil D(-)-tartrato se utiliza principalmente en productos farmacéuticos quirales, intermedios quirales y catalizadores quirales. Se puede utilizar con titanio en la epoxidación asimétrica enólica. El compuesto d-alfa-tocoferol es el compuesto principal presente en fuentes naturales de vitamina E. En la actualidad, el d-alfa-tocoferol y otros derivados del tocoferol se utilizan en productos farmacéuticos, alimentos y piensos. Se utiliza como aditivo alimentario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad del aire.& Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13811-71-7
Fórmula molecular C8H14O6
Peso molecular (g/mol) 206.19
Número MDL MFCD00064451
Clave InChI YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Sinónimo --diethyl d-tartrate, 2s,3s-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, diethyl d-tartrate, d---tartaric acid diethyl ester, diethyl d---tartrate, diethyl-d-tartrate, diethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, 2s,3s--dihydroxybutane-1,4-dioic acid diethyl ester, --diethyl-d-tartrate, diethyl s-r*,r*-tartrate
PubChem CID 117410
Nombre IUPAC Dietil (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanodioato
SMILES CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Diethyl D-tartrate
Punto de fusión 17°C
Densidad 1.205
Punto de ebullición 280°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 5 g
Beilstein 1727143
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −26.5° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.19
Porcentaje de pureza 99%