Learn More
(-)-Dietil D-tartrato, 99 %, hecho de ácido tartárico no natural, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782115 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10782115 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10684712 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10246830 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10509833 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10782115 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 200341000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13811-71-7 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13811-71-7
Fórmula molecular C8H14O6
Peso molecular (g/mol) 206.19
Número MDL MFCD00064451
Clave InChI YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Sinónimo --diethyl d-tartrate, 2s,3s-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, diethyl d-tartrate, d---tartaric acid diethyl ester, diethyl d---tartrate, diethyl-d-tartrate, diethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, 2s,3s--dihydroxybutane-1,4-dioic acid diethyl ester, --diethyl-d-tartrate, diethyl s-r*,r*-tartrate
PubChem CID 117410
Nombre IUPAC Dietil (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanodioato
SMILES CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Diethyl D-tartrate
Nombre de nota Made from unnatural tartaric acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 17.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 280.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-CH(OH)CO2C2H5]2
Índice de refracción 1.4450 to 1.4470
Cantidad 100 mL
Beilstein 03, I, 181
Fieser 11,181; 13,202; 16,54
Gravedad específica 1.2
Condición de rotación específica −9° (20°C neat)
Rotación específica − 9.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso