Learn More
Dietil D-malato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl (2R)-2-hydroxybutanedioate |
| CAS | 7554-28-1 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2R)-2-Hydroxy-butanedioic Acid 1,4-Diethyl Ester, Hydroxy-Butanedioic Acid Diethyl Ester, (R)-Hydroxy-butanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl (2R)-Malate, Diethyl (R)-2-Hydroxysuccinate, Diethyl (R)-malate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O5/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2/h6,9H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-hidroxibutanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.194 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.084 |