Learn More
Ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dietilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493068 25 g 25 g
15473068 1 g 1 g
15483068 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56568.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1559-02-0 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1559-02-0
Fórmula molecular C9H14O4
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00001283
Clave InChI KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclopropane, diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, diethyl-1,1-cyclopropanedicarboxylate, acmc-209dcw, ksc495e2n
PubChem CID 73790
Nombre IUPAC ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Densidad 1.055
Punto de ebullición 94°C to 96°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.433
Cantidad 25 g
Beilstein 2049509
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21