Learn More
Ciclohexano-1,1-dicarboxilato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15437357 1 g 1 g
15447357 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15437357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34412.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1139-13-5
Fórmula molecular C12H20O4
Peso molecular (g/mol) 228.29
Número MDL MFCD02093457
Clave InChI MLHUKQNAQSRVKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 1,1-cyclohexanedicarboxylate, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate, cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid, diethyl ester, acmc-1c6ic, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclohexane, cyclohexanedicarboxylicaciddiethylester, diethyl 1,1-cyclohexanedicarboxylate #, 1,1-cyclohexanedicarboxylicacid, 1,1-diethyl ester
PubChem CID 249270
Nombre IUPAC ciclohexano-1,1-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1(CCCCC1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate
Punto de ebullición 106°C to 108°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.29
Porcentaje de pureza 95%