Learn More
Cianofosfonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Cyanophosphonate |
| CAS | 2942-58-7 |
| Fórmula molecular | C5H10NO3P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl phosphorocyanidate, Cyanophosphonic Acid diethyl ester, DEPC, Diethoxyphosphoryl cyanide, Diethyl Cyanophosphate, Diethyl phosphorocyanidate, Diethylphosphoryl cyanide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10NO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)C#N |
| Peso molecular (g/mol) | 163.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0398 |