Learn More
Cianofosfonato de dietilo, téc. 90 %
Código de producto. 11398975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398975 25 g 25 g
11388975 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14107.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cianofosfonato de dietilo se utiliza para la síntesis de péptidos y para la fosforilación de fenoles. También se USA como agente activador para la derivatización fluorescente de ácidos carboxílicos que permite la separación por HPLC para activar ácidos carboxílicos para la acilación C de compuestos activos de metileno y como reactivo para la fosforilación de fenoles. Promueve la formación de amidas y ésteres a partir de aminas o alcoholes en presencia de, por ejemplo, trietilamina y activa los ácidos carboxílicos hacia los nucleófilos.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Es sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2942-58-7
Fórmula molecular C5H10NO3P
Peso molecular (g/mol) 163.11
Número MDL MFCD00010256
Clave InChI ZWWWLCMDTZFSOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl cyanophosphonate, diethyl phosphorocyanidate, diethylphosphorocyanidate, diethylcyanophosphate, diethyl cyanidophosphate, phosphorocyanidic acid, diethyl ester, diethoxy-phosphoryl cyanide, diethyl cyanophosphosphonate, cyanophosphonic acid diethyl ester, diethylcyanophosphonate
PubChem CID 76257
Nombre IUPAC dietoxifosforilformonitrilo
SMILES CCOP(=O)(OCC)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl cyanophosphonate
Densidad 1.075
Punto de ebullición 104°C to 105°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.401
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 1768938
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.11
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico