Learn More
Dietilo cianofosfonato, 93 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10742651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742651 5 g Frasco de vidrio 5 g
10581471 25 g Frasco de vidrio 25 g
10167793 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 224290050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2942-58-7
Fórmula molecular C5H10NO3P
Peso molecular (g/mol) 163.11
Número MDL MFCD00010256
Clave InChI ZWWWLCMDTZFSOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl cyanophosphonate, diethyl phosphorocyanidate, diethylphosphorocyanidate, diethylcyanophosphate, diethyl cyanidophosphate, phosphorocyanidic acid, diethyl ester, diethoxy-phosphoryl cyanide, diethyl cyanophosphosphonate, cyanophosphonic acid diethyl ester, diethylcyanophosphonate
PubChem CID 76257
SMILES CCOP(=O)(OCC)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl cyanophosphonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 104.0°C to 105.0°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2P(O)CN
Índice de refracción 1.4020 to 1.4040
Cantidad 5 g
Fieser 05,17; 06,192; 07,107; 10,145; 15,26; 16,24
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water
Nombre IUPAC dietoxifosforilformonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.11
Porcentaje de pureza 93%
Forma física Líquido