Learn More
Dietilo Cianometilfosfonato, TRC
Código de producto. 30378725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30378725 5 g -
30380937 25 g -
30385349 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4441655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2537-48-6
Fórmula molecular C6H12NO3P
Peso molecular (g/mol) 177.14
Sinónimo P-(Cyanomethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester, (Cyanomethyl)diethoxyphosphine Oxide, (Diethoxyphosphinyl)acetonitrile, Diethyl Cyanomethanephosphonate, O,O-Diethyl (Cyanomethyl)phosphonate, NSC 407826
Nombre IUPAC 2-dietoxifosforilacetonitrilo
SMILES CCOP(=O)(CC#N)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Cyanomethylphosphonate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12NO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4,6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0555