Learn More
Dietil cianometilfosfonato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10325700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10325700 10 g Frasco de vidrio 10 g
10060830 50 g Frasco de vidrio 50 g
11905611 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10325700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114270100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2537-48-6 | C6H12NO3P | 177.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2537-48-6
Fórmula molecular C6H12NO3P
Peso molecular (g/mol) 177.14
Número MDL MFCD00001893
Clave InChI KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl cyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethyl phosphonate, diethylphosphono acetonitrile, cyanomethylphosphonic acid diethyl ester, diethylphosphonoacetonitrile, diethylcyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethanephosphonate, phosphonic acid, cyanomethyl-, diethyl ester, cyanomethyl phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 75676
Nombre IUPAC 2-dietoxifosforilacetonitrilo
SMILES CCOP(=O)(CC#N)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl cyanomethylphosphonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 102.0°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2P(O)CH2CN
Índice de refracción 1.4312 to 1.4332
Cantidad 10 g
Fieser 01,250; 02,130; 03,96; 04,150; 13,15
Gravedad específica 1.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.14
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl cyanomethylphosphonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.